주요 문서
AMBH95E08A24
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
264.01
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-fluoro-4-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO4/c8-4-2-6(10(13)14)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
YHWXPVUSPPRQLC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805189-72-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1805189-72-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)