주요 문서
AMBH95E089D5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-4-9-3-1-2-6(9)8-5/h4H,1-3H2
InChI key
BMXJCILXNYCNJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1525619-20-8.html
Synonym
2-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)