주요 문서
AMBH95E0897E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.59
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-6-2-1-4-5(8(12)13)3-10-7(4)11-6/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
NPXFUIWZQKUEQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915140-96-4.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)