주요 문서
AMBH95E08920
Ambeed, Inc.
2-(Octyloxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.27
MDL number:
Iupac Name
(octyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
HPSBYYHIHGQARI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63632-58-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)