주요 문서
AMBH95E0890F
Ambeed, Inc.
(2-Aminophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.68
MDL number:
Iupac Name
(2-aminophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10ClNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2
InChI key
PKSVTEMCGNQIMD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2894-45-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)