주요 문서
AMBH95E088FA
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methylpyrido[3,4-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.61
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-methylpyrido[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c1-5-11-7-4-10-3-2-6(7)8(9)12-5/h2-4H,1H3
InChI key
AAEIBEFIEMQBRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101900-98-5.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/101900-98-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)