주요 문서
AMBH95E088BD
Ambeed, Inc.
6-Hydroxybenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.13
MDL number:
Iupac Name
6-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7-8(2-6(5)10)12-4-11-7/h1-3,10H,4H2
InChI key
SXMMQAVECVAGBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4720-68-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4720-68-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)