주요 문서
AMBH95E08754
Ambeed, Inc.
(4-Cyclopropylphenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.2
MDL number:
Iupac Name
(4-cyclopropylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,10-11H,5-7H2
InChI key
OUUVDKAYACQKRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/454678-87-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)