주요 문서
AMBH95E0860D
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-2-8-3(4(9)6)5(7)10/h2H,6H2,1H3,(H2,7,10)
InChI key
UZHKJZZQGXMAKP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21343-04-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)