주요 문서
AMBH95E085CF
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-fluoroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.05
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-3-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(11)5-12-9/h1-5H
InChI key
INAKIXQUXLAVOP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1355583-13-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)