주요 문서
AMBH95E08586
Ambeed, Inc.
Methyl 6-amino-2-chloronicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.6
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-amino-2-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-2-3-5(9)10-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
IOTUSFIIARZCII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1004294-64-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)