주요 문서
AMBH95E08540
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.48
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-6(8)10-3-5(4)9/h2-3H,1H3
InChI key
ULWWIJRKBREIRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214336-33-0.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)