주요 문서
AMBH95E08507
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-2,3-dimethylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.16
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-2,3-dimethylphenol
Inchi Code
1S/C8H9FO/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
DHLAUQGFPHIULU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77249-34-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)