주요 문서
AMBH95E084D3
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-N,N-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,1-2H3
InChI key
DUMMWWNKDSKGRZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/393-56-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)