주요 문서
AMBH95E084BA
Ambeed, Inc.
3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,6-difluoropyrazine-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H3F2N3O/c6-2-1-9-4(7)3(10-2)5(8)11/h1H,(H2,8,11)
InChI key
WIQUNYNMYIJSCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/356783-29-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/356783-29-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)