주요 문서
AMBH95E08443
Ambeed, Inc.
1-Benzylpiperidine-3,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-3,5-piperidinedione
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c14-11-6-12(15)9-13(8-11)7-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI key
SSQGMHBWFUQTCU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50866-56-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)