주요 문서
AMBH95E083ED
Ambeed, Inc.
5-(Pyridin-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.15
MDL number:
Iupac Name
5-(2-pyridinyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6N4O/c8-7-11-10-6(12-7)5-3-1-2-4-9-5/h1-4H,(H2,8,11)
InChI key
HXXADNULCQWUAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5711-72-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)