주요 문서
AMBH95E083DE
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-hydroxy-2-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10(13)14/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI key
GHUFFYRUAHAHQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104356-27-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)