주요 문서
AMBH95E08348
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
BTBXQZKDOSYRDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21320-62-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)