주요 문서
AMBH95E082DA
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazole-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.17
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h3H,1H3
InChI key
YQLHOMLLEOCIOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65735-10-6.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)