주요 문서
AMBH95E08291
Ambeed, Inc.
3-Cyano-3-phenylpropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.19
MDL number:
Iupac Name
3-cyano-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6H2,(H,12,13)
InChI key
GMPNSKPTQXVWAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14387-18-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)