주요 문서
AMBH95E0826C
Ambeed, Inc.
3-Pyridinemethanethiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.19
MDL number:
Iupac Name
3-pyridinylmethanethiol
Inchi Code
1S/C6H7NS/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
InChI key
MBXKCLHOVPXMCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17617-05-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)