주요 문서
AMBH95E08227
Ambeed, Inc.
2-Iodooxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.96
MDL number:
Iupac Name
2-iodooxazole
Inchi Code
1S/C3H2INO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI key
QIXCSHIEHGEJGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877614-97-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)