주요 문서
AMBH95E081B8
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-n-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.16
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52833-63-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)