주요 문서
AMBH95E081A3
Ambeed, Inc.
2-(Bromomethyl)-2-(2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-4-methyl-1,3-dioxolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
418.11
MDL number:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-(2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-4-methyl-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C17H15BrCl2O3/c1-11-9-21-17(10-18,23-11)15-7-6-14(8-16(15)20)22-13-4-2-12(19)3-5-13/h2-8,11H,9-10H2,1H3
InChI key
KVGBJNABHMRXGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/873012-43-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)