주요 문서
AMBH95E08141
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2,6-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.1
MDL number:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2,6(1H,5H)-pyridinedione
Inchi Code
1S/C6H4F3NO2/c7-6(8,9)3-1-4(11)10-5(12)2-3/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI key
YSRJBDGYOYOWIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/356518-28-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)