주요 문서
AMBH95E08136
Ambeed, Inc.
4-(Phenylamino)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.24
MDL number:
Iupac Name
4-anilinobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H
InChI key
XXWHZIJHYNPASE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100727-07-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)