주요 문서
AMBH95E08128
Ambeed, Inc.
3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.28
MDL number:
Iupac Name
3-fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H13FO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(12,13)14-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI key
PYCKJIAEKJWSKM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/312-68-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)