주요 문서
AMBH95E08104
Ambeed, Inc.
2-(m-Tolyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
Iupac Name
2-(3-methylphenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-3-2-4-10(7-9)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
InChI key
HGRYPWVHQPPINF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/776269-51-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)