주요 문서
AMBH95E080FF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-amino-3-methylphenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.29
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-3-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,13H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI key
RGXHWTGFGABIQF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/325953-41-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)