주요 문서
AMBH95E08024
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.44
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-4-iodo-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3ClINO/c6-5-1-3(7)4(9)2-8-5/h1-2,9H
InChI key
CXHOJLOLUDOQIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877133-58-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)