주요 문서
AMBH95E07FAA
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-3-ethylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.13
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-3-ethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-8-7-9(5-6-10(8)12)11(13)14-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HTPOIEFIUZDIOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1822660-95-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)