주요 문서
AMBH95E07F5A
Ambeed, Inc.
6-Nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.16
MDL number:
Iupac Name
6-nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)7-4-10-8-3-5(11(14)15)1-2-6(7)8/h1-4,10H,(H,12,13)
InChI key
MWFVAHOPRCFNCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10242-03-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)