주요 문서
AMBH95E07F59
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluorobutan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.57
MDL number:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3N.ClH/c5-4(6,7)2-1-3-8;/h1-3,8H2;1H
InChI key
QOTKGSVSGMIHGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84153-82-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)