주요 문서
AMBH95E07E9F
Ambeed, Inc.
N1-Dodecylpropane-1,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.45
MDL number:
Iupac Name
N~1~-dodecyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C15H34N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
XMMDVXFQGOEOKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or colorless to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5538-95-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)