주요 문서
AMBH95E07D05
Ambeed, Inc.
5-Hydroxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
MDL number:
Iupac Name
5-hydroxy-1,2-dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-7-10(6-13)9-5-8(14)3-4-11(9)12(7)2/h3-6,14H,1-2H3
InChI key
YTWVRHZUESWTCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57666-21-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57666-21-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)