주요 문서
AMBH95E07C67
Ambeed, Inc.
5-Ethyl-2-methoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
Iupac Name
5-ethyl-2-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-9(11-2)8(10)6-7/h4-6,10H,3H2,1-2H3
InChI key
CAWZFQGJUGEKFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2785-88-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)