주요 문서
AMBH95E07C47
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-sulfanylpropan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
106.19
MDL number:
Iupac Name
2-mercapto-2-methylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H10OS/c1-4(2,6)3-5/h5-6H,3H2,1-2H3
InChI key
DNROCZZBRJKCNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73303-88-5.html
Synonym
2-Mercapto-2-methylpropan-1-ol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)