주요 문서
AMBH93EDD2C9
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-methoxybutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
122.59
MDL number:
Iupac Name
1-chloro-4-methoxybutane
Inchi Code
1S/C5H11ClO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-5H2,1H3
InChI key
DFLRARJQZRCCKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17913-18-7.html
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)