주요 문서
AMBH93EDD2C4
Ambeed, Inc.
Acetonitrilebis[2-diphenylphosphino-6-t-butylpyridine]cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
990.95
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
λ¹-ruthenium(1+) bis(2-tert-butyl-6-(diphenylphosphanyl)pyridine) acetonitrile cyclopenta-1,3-dien-1-yl hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Inchi Code
1S/2C21H22NP.C5H5.C2H3N.F6P.Ru/c2*1-21(2,3)19-15-10-16-20(22-19)23(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h2*4-16H,1-3H3;1-3H,4H2;1H3;;/q;;;;-1;+1
InChI key
QYKUWHWDHGCZRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/776230-17-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/776230-17-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)