주요 문서
AMBH93EDD22D
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzo[d]thiazol-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.1
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1,3-benzothiazol-6-amine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-7-10-5-2-1-4(9)3-6(5)11-7/h1-3H,9H2
InChI key
PKRUNKROSSHAGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/945400-80-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)