주요 문서
AMBH93EDD1D9
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.45
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-6-2-1-4(8)5(3-9)10-6/h1-2H
InChI key
RSZUOCXJOFDQCX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1252046-16-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)