주요 문서
AMBH93EDD177
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromophenyl)benzo[d]oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.12
MDL number:
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C13H8BrNO/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H
InChI key
KHEXVASQRAJENK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99586-31-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)