주요 문서
AMBH93EDCF71
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methoxypyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3-bromo-2-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-6-5(7)4(8)2-3-9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
FJBMTFANAYFWPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/215364-86-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/215364-86-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)