주요 문서
AMBH93EDCF34
Ambeed, Inc.
5-Acetyl-2,4-dichloropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.03
MDL number:
Iupac Name
1-(4,6-dichloro-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c1-4(11)5-3-10-7(9)2-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI key
CUSJXLAXSOGBJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or pale-yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887573-44-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)