주요 문서
AMBH93E4C965
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-((2-hydroxyethyl)sulfonyl)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-hydroxyethyl)sulfonyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(13)11-6-8(7-11)17(14,15)5-4-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI key
AIYSARHJAXEYGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1648864-55-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1648864-55-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)