주요 문서
AMBH93E4C7D7
Ambeed, Inc.
4-Benzyl 1-tert-butyl 2-oxopiperazine-1,4-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
334.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-benzyl 1-(tert-butyl) 2-oxopiperazine-1,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-10-9-18(11-14(19)20)15(21)23-12-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,9-12H2,1-3H3
InChI key
ZDJQTZMJNLNEGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228675-25-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1228675-25-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)