주요 문서
AMBH93E4C762
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.94
MDL number:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
ZIGPVBYXYLWEHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1177361-07-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)