주요 문서
AMBH93E4C74A
Ambeed, Inc.
4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.2
MDL number:
Iupac Name
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
InChI key
HQLYWHSJALKYOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112809-25-3.html
Synonym
4-((1H-1,2,4-Triazol-3-yl)methyl)benzonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)