주요 문서
AMBH93E4C6EB
Ambeed, Inc.
1-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
322.2
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-16-11-6-10-15-14-9-4-5-12-17(14)20(18(15)16)13-7-2-1-3-8-13/h1-12H
InChI key
AELBZZMQJAJEJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1333002-37-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)